5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-3-fluoropicolinic acid, 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
PC6074-1G PC6074-5G
APOSPC6074-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6074-1G APOSPC6074-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Pto. de fusión: 175…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437865
Núm. CAS: 669066-91-5