5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6075-25G PC6075-5G PC6075-1G
APOSPC6075-25GEA 132 EUR
APOSPC6075-25G APOSPC6075-5G APOSPC6075-1G
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
5-Bromo-2,3-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659525
Núm. CAS: 89402-44-8
UN: 3265
ADR: 8,III