3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6076-1G PC6076-250MG PC6076-5G
APOSPC6076-1GEA 265 EUR
APOSPC6076-1G APOSPC6076-250MG APOSPC6076-5G
3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
3-Bromo-2,5-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827553
Núm. CAS: 1211331-43-9