2,5-Dibromo-3-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6077-5G
PC6077-10G
PC6077-1G
APOSPC6077-5GEA
87
EUR
APOSPC6077-5G
APOSPC6077-10G
APOSPC6077-1G
2,5-Dibromo-3-fluoropiridina 98%
2,5-Dibromo-3-fluoropiridina
Formula:
C₅H₂Br₂FN MW: 254,88 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659497 Núm. CAS: 156772-60-0 |