4,5-Difluoro-2-nitroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6082-100G PC6082-5G
APOSPC6082-100GEA 0 EUR
APOSPC6082-100G APOSPC6082-5G
4,5-Difluoro-2-nitroanilina 98%
4,5-Difluoro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
Pto. de fusión: 107…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010876
Núm. CAS: 78056-39-0