5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6083-1G PC6083-25G PC6083-5G
APOSPC6083-1GEA 69.6 EUR
APOSPC6083-1G APOSPC6083-25G APOSPC6083-5G
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Pto. de fusión: 91…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756436
Núm. CAS: 755030-18-3