3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6085-100G PC6085-25G
APOSPC6085-100GEA 98.6 EUR
APOSPC6085-100G APOSPC6085-25G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol 99%
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
Formula: C₆H₅F₉O
MW: 264,09 g/mol
Pto. Ebullición: 140…143 °C
Densidad: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039543
Núm. CAS: 2043-47-2
EINECS: 218-050-9