3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1H,1H,2H-Nonafluorohex-1-ene
PC6085D-100G PC6085D-25G PC6085D-5G PC6085D-250G
APOSPC6085D-100GEA 248 EUR
APOSPC6085D-100G APOSPC6085D-25G APOSPC6085D-5G APOSPC6085D-250G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexeno 98%
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexeno
Formula: C₆H₃F₉
MW: 246,08 g/mol
Pto. Ebullición: 59 °C
Densidad: 1,457 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042338
Núm. CAS: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
UN: 1993
ADR: 3,II