1-Bromotridecafluorohexano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6085W-25G
PC6085W-5G
PC6085W-100G
APOSPC6085W-25GEA
0
EUR
APOSPC6085W-25G
APOSPC6085W-5G
APOSPC6085W-100G
1-Bromotridecafluorohexano 98%
1-Bromotridecafluorohexano
Formula:
BrF₂C(CF₂)₄CF₃ Pto. Ebullición: 97…101 °C Densidad: 1,871 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042349 Núm. CAS: 335-56-8 EINECS: 206-391-6 |