1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6085Y-100G PC6085Y-25G
APOSPC6085Y-100GEA 0 EUR
APOSPC6085Y-100G APOSPC6085Y-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide
Formula: C₆H₄BrF₉
MW: 326,99 g/mol
Pto. Ebullición: 93…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077576
Núm. CAS: 38436-14-5