1-Iodotridecafluorohexano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6087-100G PC6087-25G
APOSPC6087-100GEA 115 EUR
APOSPC6087-100G APOSPC6087-25G
1-Iodotridecafluorohexano 98%
1-Iodotridecafluorohexano
Formula: C₆F₁₃I
Pto. Ebullición: 115…117 °C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 2,063 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001063
Núm. CAS: 355-43-1
EINECS: 206-586-6