1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6088-25G PC6088-5G PC6088-1G
APOSPC6088-25GEA 98.6 EUR
APOSPC6088-25G APOSPC6088-5G APOSPC6088-1G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexano 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexano
Formula: C₆H₄F₉I
Pto. Ebullición: 138…140 °C
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039409
Núm. CAS: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6