3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6088J-1G PC6088J-5G
APOSPC6088J-1GEA 72.5 EUR
APOSPC6088J-1G APOSPC6088J-5G
3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol 98%
3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol
Formula: C₉H₅F₁₃O
MW: 376,12 g/mol
Pto. Ebullición: 87…89 °C/10mmHg
Densidad: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042355
Núm. CAS: 38550-47-9