1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6095-25G PC6095-5G
APOSPC6095-25GEA 1220 EUR
APOSPC6095-25G APOSPC6095-5G
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate)
Fluorinating agent (103g/Kg effective F2), ask for literature
Formula: C₁₀H₈B₂F₁₀N₂
Pto. de fusión: 166…175 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01073546
Núm. CAS: 178439-26-4
UN: 3261
ADR: 8,II