4-Amino-3-fluorophenol hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6096-25G
APOSPC6096-25GEA 102 EUR
APOSPC6096-25G
4-Amino-3-fluorophenol hydrochloride 95%
4-Amino-3-fluorophenol hydrochloride
Formula: C₆H₇ClFNO
MW: 163,5773 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632189
Núm. CAS: 18266-53-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III