Methyl-5-iodo-3-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC6102-1G PC6102-500MG PC6102-5G
APOSPC6102-1GEA 161 EUR
APOSPC6102-1G APOSPC6102-500MG APOSPC6102-5G
Methyl-5-iodo-3-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzenecarboxylate
Methyl-5-iodo-3-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzenecarboxylate
Formula: C₁₁H₉F₃INO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12827837
Núm. CAS: 1186405-10-6