4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC6111-1G PC6111-500MG
APOSPC6111-1GEA 538 EUR
APOSPC6111-1G APOSPC6111-500MG
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Formula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827775
Núm. CAS: 1186405-13-9