Nonafluoro(trifluorometil)ciclopentano 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6113-100G PC6113-25G PC6113-5G
APOSPC6113-100GEA 162 EUR
APOSPC6113-100G APOSPC6113-25G APOSPC6113-5G
Nonafluoro(trifluorometil)ciclopentano 90%
Nonafluoro(trifluorometil)ciclopentano
Formula: C₆F₁₂
Pto. Ebullición: 47…53 °C
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066611
Núm. CAS: 1805-22-7
EINECS: 217-298-5