2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6114-1G PC6114-500MG PC6114-5G
APOSPC6114-1GEA 265 EUR
APOSPC6114-1G APOSPC6114-500MG APOSPC6114-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
Formula: C₆H₃ClF₃NOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11845754
Núm. CAS: 117724-64-8
UN: 3265
ADR: 8,III