Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6122-10G PC6122-25G PC6122-5G PC6122-100G
APOSPC6122-10GEA 0 EUR
APOSPC6122-10G APOSPC6122-25G APOSPC6122-5G APOSPC6122-100G
Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Perfluoro(4-methylmorpholine)
Formula: C₅F₁₁NO
MW: 299,04 g/mol
Pto. Ebullición: 50 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042442
Núm. CAS: 382-28-5
EINECS: 206-841-1