2-(Trifluorometil)undecafluoropentano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetradecafluoro-2-methylpentane, Perfluoro-2-methylpentane, Perfluoroisohexane
PC6122L-100G PC6122L-500G
APOSPC6122L-100GEA 118 EUR
APOSPC6122L-100G APOSPC6122L-500G
2-(Trifluorometil)undecafluoropentano 97%
2-(Trifluorometil)undecafluoropentano
Formula: C₆F₁₄
MW: 338,04 g/mol
Pto. Ebullición: 58,2 °C
Pto. de fusión: < –150 °C
Densidad: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059905
Núm. CAS: 355-04-4
EINECS: 206-575-6