Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6122R-25G PC6122R-250G PC6122R-50G
APOSPC6122R-25GEA 20.5 EUR
APOSPC6122R-25G APOSPC6122R-250G APOSPC6122R-50G
Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Perfluoro(4-methylpent-2-ene)
Contains 5-10% Perfluoro(2-methylpent-2-ene)
Formula: C₆F₁₂
Pto. Ebullición: 49 °C
Densidad: 1,5873 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153253
Núm. CAS: 2070-70-4