1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluorononan-1,2-diol 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononan-1,2-diol, 1H,1H,2H,3H,3H-Perfluorononan-1,2-diol

PC6123X-1G PC6123X-5G PC6123X-25G
APOSPC6123X-1GEA 72.5 EUR
APOSPC6123X-1G APOSPC6123X-5G APOSPC6123X-25G
1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluorononan-1,2-diol 96%
1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluorononan-1,2-diol
Formula: C₉H₇F₁₃O₂
MW: 394,13 g/mol
Pto. Ebullición: 120…130 °C
Pto. de fusión: 63…64 °C
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042262
Núm. CAS: 107650-06-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR