3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6131-1G PC6131-5G PC6131-25G
APOSPC6131-1GEA 30.6 EUR
APOSPC6131-1G APOSPC6131-5G APOSPC6131-25G
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Formula: C8H4FNO2
Pto. de fusión: 187…188 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094339
Núm. CAS: 171050-06-9