Perfluorooctadecanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6136-1G PC6136-5G PC6136-25G PC6136-250MG
APOSPC6136-1GEA 313 EUR
APOSPC6136-1G APOSPC6136-5G APOSPC6136-25G APOSPC6136-250MG
Perfluorooctadecanoic acid
Perfluorooctadecanoic acid
Formula: C₁₈HF₃₅O₂
Pto. Ebullición: 235 °C/100mmHg
Pto. de fusión: 163…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198021
Núm. CAS: 16517-11-6
EINECS: 240-582-5
UN: 3261
ADR: 8,III