1H,1H-Pentatriacontafluorooctadecan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6137-1G PC6137-250MG
APOSPC6137-1GEA 348 EUR
APOSPC6137-1G APOSPC6137-250MG
1H,1H-Pentatriacontafluorooctadecan-1-ol 95%
1H,1H-Pentatriacontafluorooctadecan-1-ol
Formula: C₁₈H₃F₃₅O
Pto. Ebullición: 211 °C/100mmHg
Pto. de fusión: 152…156 °C
Densidad: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236627
Núm. CAS: 242142-82-1