3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6142-1G PC6142-250MG
APOSPC6142-1GEA 252 EUR
APOSPC6142-1G APOSPC6142-250MG
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111688
Núm. CAS: 503172-42-7