1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6143-1G PC6143-250MG PC6143-100MG
APOSPC6143-1GEA 701 EUR
APOSPC6143-1G APOSPC6143-250MG APOSPC6143-100MG
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid 98%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid
Formula: C₈H₅F₁₃O₃S
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042455
Núm. CAS: 27619-97-2
UN: 3261
ADR: 8,III