3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC6146-1G PC6146-500MG
APOSPC6146-1GEA 270 EUR
APOSPC6146-1G APOSPC6146-500MG
3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
Formula: C₆H₆FNO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025945
Núm. CAS: 349-64-4