6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC6151-1G PC6151-500MG
APOSPC6151-1GEA 207 EUR
APOSPC6151-1G APOSPC6151-500MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₄ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04619561
Núm. CAS: 189116-20-9