2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6153-1G PC6153-500MG
APOSPC6153-1GEA 590 EUR
APOSPC6153-1G APOSPC6153-500MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Pto. de fusión: 79…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06208180
Núm. CAS: 503437-19-2