4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
PC6156-1G PC6156-500MG PC6156-5G
APOSPC6156-1GEA 207 EUR
APOSPC6156-1G APOSPC6156-500MG APOSPC6156-5G
4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₇FN₂OS
MW: 210.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11643395
Núm. CAS: 1098351-44-0