2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6159-1G PC6159-500MG
APOSPC6159-1GEA 270 EUR
APOSPC6159-1G APOSPC6159-500MG
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₅F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111687
Núm. CAS: 73221-12-2