3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octeno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6163-100G PC6163-25G
APOSPC6163-100GEA 223 EUR
APOSPC6163-100G APOSPC6163-25G
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octeno
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octeno
Formula: C₈H₃F₁₃
MW: 346.09 g/mol
Pto. Ebullición: 106…107 °C
Densidad: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039249
Núm. CAS: 25291-17-2
EINECS: 246-791-8
UN: 1993
ADR: 3 II