1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6166-25G PC6166-5G PC6166-100G
APOSPC6166-25GEA 36.4 EUR
APOSPC6166-25G APOSPC6166-5G APOSPC6166-100G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate
Formula: C₁₁H₇F₁₃O₂
Pto. Ebullición: 76…80 °C/8mmHg
Densidad: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042351
Núm. CAS: 17527-29-6
EINECS: 241-527-8