1-Bromoheptadecafluorooctano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6167-100G PC6167-25G PC6167-5G
APOSPC6167-100GEA 197 EUR
APOSPC6167-100G APOSPC6167-25G APOSPC6167-5G
1-Bromoheptadecafluorooctano 98%
1-Bromoheptadecafluorooctano
Formula: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Pto. Ebullición: 141…143 °C
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042082
Núm. CAS: 423-55-2
EINECS: 207-028-4