1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6167E-1G PC6167E-25G
APOSPC6167E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6167E-1G APOSPC6167E-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Formula: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
Pto. Ebullición: 189…191 °C
Densidad: 1,461 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042359
Núm. CAS: 102488-47-1
UN: 2986
ADR: 8+3,II