1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6172-100G PC6172-25G PC6172-5G
APOSPC6172-100GEA 161 EUR
APOSPC6172-100G APOSPC6172-25G APOSPC6172-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctano 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctano
Formula: C₈H₄F₁₃I
MW: 474 g/mol
Pto. Ebullición: 178…180 °C
Pto. de fusión: 20…21 °C
Densidad: 1,934 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039410
Núm. CAS: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1