1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6172E-10G PC6172E-250G
APOSPC6172E-10GEA 21.9 EUR
APOSPC6172E-10G APOSPC6172E-250G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate
Formula: C₁₂H₉F₁₃O₂
MW: 432,18 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C/8mmHg
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077580
Núm. CAS: 2144-53-8
EINECS: 218-407-9