4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6174-1G PC6174-250MG
APOSPC6174-1GEA 299 EUR
APOSPC6174-1G APOSPC6174-250MG
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formula: C₁₃H₈F₃NO₃
MW: 283.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10703523
Núm. CAS: 1086379-75-0