4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6177-1G PC6177-5G PC6177-25G
APOSPC6177-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6177-1G APOSPC6177-5G APOSPC6177-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Pto. de fusión: 116…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787468
Núm. CAS: 320-31-0