1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC6179-5G
PC6179-25G
APOSPC6179-5GEA
60.9
EUR
APOSPC6179-5G
APOSPC6179-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Formula:
C₈H₄Cl₃F₁₃Si Pto. Ebullición: 84…85 °C/17mmHg Densidad: 1,638 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042363 Núm. CAS: 78560-45-9 EINECS: 278-947-6 UN: 2987 ADR: 8,II |