1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluoro-n-octyl)silane, Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octyl)silane, Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
PC6181E-25G PC6181E-5G
APOSPC6181E-25GEA 343 EUR
APOSPC6181E-25G APOSPC6181E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane
Formula: C₁₁H₁₃F₁₃O₃Si
MW: 468,2800 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C/16mmHg
Densidad: 1,457 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153261
Núm. CAS: 85857-16-5
EINECS: 288-657-1