Nonafluorovaleric acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6184-25G PC6184-5G
APOSPC6184-25GEA 0 EUR
APOSPC6184-25G APOSPC6184-5G
Nonafluorovaleric acid
Nonafluorovaleric acid
Formula: C₅HF₉O₂
Pto. Ebullición: 82 °C/85mmHg
Densidad: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040211
Núm. CAS: 2706-90-3
EINECS: 220-300-7
UN: 3265
ADR: 8,II