3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6187-10G PC6187-1G PC6187-5G
APOSPC6187-10GEA 0 EUR
APOSPC6187-10G APOSPC6187-1G APOSPC6187-5G
3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
3-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formula: C7H6FNO2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797827
Núm. CAS: 914223-43-1