3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6188-10G PC6188-5G PC6188-1G
APOSPC6188-10GEA 60.9 EUR
APOSPC6188-10G APOSPC6188-5G APOSPC6188-1G
3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride 99%
3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631585
Núm. CAS: 86845-28-5