3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6191-1G PC6191-5G PC6191-10G
APOSPC6191-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6191-1G APOSPC6191-5G APOSPC6191-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅FO₃
MW: 156.1112 g/mol
Pto. de fusión: 214…215 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11846515
Núm. CAS: 860296-12-4