2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluorometil)anilina
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Bromo-α-α-α,4-tetrafluoro-m-toluidina
PC6197-10G PC6197-5G PC6197-1G
APOSPC6197-10GEA 192 EUR
APOSPC6197-10G APOSPC6197-5G APOSPC6197-1G
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluorometil)anilina
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₄BrF₄N
MW: 258.01 g/mol
Pto. de fusión: 24…29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973755
Núm. CAS: 193090-60-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III