α-α-α-2,5-Pentafluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6199-1G PC6199-5G
APOSPC6199-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6199-1G APOSPC6199-5G
α-α-α-2,5-Pentafluorotolueno 97%
α-α-α-2,5-Pentafluorotolueno
Formula: C₇H₃F₅
Pto. Ebullición: 107…108 °C
Pto. de fusión: –14 °C
Densidad: 1,424 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042494
Núm. CAS: 393-38-4