α-α-α-2,6-Pentafluorotolueno

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2,6-Difluorobenzotrifluoride

PC6200-25G PC6200-5G PC6200-100G
APOSPC6200-25GEA 207 EUR
APOSPC6200-25G APOSPC6200-5G APOSPC6200-100G
α-α-α-2,6-Pentafluorotolueno
α-α-α-2,6-Pentafluorotolueno
Formula: C₇H₃F₅
Pto. Ebullición: 106…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412213
Núm. CAS: 64248-60-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR